文件
1.14756
Supelco
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
同義詞:
Chromate Visual Test Kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
铬酸盐测试, colorimetric, 0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
特定分析物
chromate
品質等級
測量範圍
0.10-10 mg/L (Cr)
0.22-22 mg/L (CrO42-)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
MQuant®铬酸盐测试(原MColortest®)测定废水和渗透水、地下水和地表水、工业用水和饮用水中以铬酸盐或重铬酸盐离子形式存在的样品中铬(VI)的含量。
方法
在弱磷溶液中,六价铬离子与二苯卡巴肼反应形成三价铬和二苯基卡巴腙,两者生成紫红色复合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘色域,可以半定量测量氯浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
方法:比色法,使用色盘型比色器 0.10 - 0.20 - 0.35 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 mg/l Cr 0.22 - 0.45 - 0.8 - 1.3 - 2.2 - 4.0 - 6.7 - 13 - 22 mg/l CrO MQuant®
该测试测量存在于铬酸盐样品中的铬或废水、过滤水、地下水和地表水、工业用水和饮用水中的重铬酸盐。
應用
  • Environmental Monitoring: Chromate tests are essential for monitoring chromium(VI) levels in water and soil. These tests help in assessing environmental pollution caused by industrial discharge and are crucial for ensuring compliance with environmental regulations. Recent research has focused on the simultaneous extraction of phosphate and chromate using nano mixed (Al-Fe-Zr) oxide adsorbents, demonstrating enhanced sensitivity and accuracy in detecting chromate contamination in water (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3