技術
supported liquid extraction (SLE): suitable
品質等級
相容性
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
儲存溫度
no temp limit
一般說明
for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
分析報告
purity test (TLC): conforms
法律資訊
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.