等級
for X-ray fluorescence analysis
品質等級
形狀
solid
技術
XRF: suitable
溶解度
water: partially soluble
正離子痕跡
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
儲存溫度
no temp limit
一般說明
用于X射线荧光光谱分析的研磨和压片方法
分析報告
鉴别(红外光谱):通过测试
Al(铝): ≤ 0,001
Ba(钡): ≤ 0,001
Ca(钙): ≤ 0,001
Co(钴): ≤ 0,001
Cr(铬): ≤ 0,001
Cu(铜): ≤ 0,001
Fe(铁): ≤ 0,001
K(钾): ≤ 0,001
Mn(锰): ≤ 0,001
Mo(钼): ≤ 0,001
Ni(镍): ≤ 0,001
Pb(铅): ≤ 0,001
Si(硅): ≤ 0,001
Sr(锶): ≤ 0,001
Ti(钛): ≤ 0,001
V(钒): ≤ 0,001
Al(铝): ≤ 0,001
Ba(钡): ≤ 0,001
Ca(钙): ≤ 0,001
Co(钴): ≤ 0,001
Cr(铬): ≤ 0,001
Cu(铜): ≤ 0,001
Fe(铁): ≤ 0,001
K(钾): ≤ 0,001
Mn(锰): ≤ 0,001
Mo(钼): ≤ 0,001
Ni(镍): ≤ 0,001
Pb(铅): ≤ 0,001
Si(硅): ≤ 0,001
Sr(锶): ≤ 0,001
Ti(钛): ≤ 0,001
V(钒): ≤ 0,001
法律資訊
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
AAS、AES、ICP-OES 和 ICP-MS 等原子光譜技術可辨識和量化樣品中的元素組成。