重要文件
1.13749
Supelco
HPTLC板,硅胶60,带浓缩区20 x 2.5 cm
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
同義詞:
HPTLC硅胶60,带浓缩区20 x 2.5 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 50 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
150-200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
50个玻璃板 20 x 10 cm
HPTLC 板可快速、定量地分析复杂样品,可供手动或自动使用。我们的 HPTLC 硅胶板的工作速度是传统 TLC 板的三倍–,并且灵敏度更高。HPTLC 中的粒径范围在 4-8 µm 之间,与 TLC 板相比,可产生更光滑的表面和更高的分离能力。
聯結
替代:13749-6; 13749
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
层厚浓缩区:70 - 110 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
18 - 24
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:39 - 46
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:59 - 66
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)