重要文件
1.12979
Supelco
Total dietary fiber Kit
sufficient for 100 determinations
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116118
NACRES:
NA.21
用途
sufficient for 100 determinations
品質等級
技術
photometry: suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
reagent kit for 100 determinations
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3