材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 10 x 10 cm
應用
玻璃HPTLC硅胶60 DIOL F₂₅₄s板。硅胶HPTLC板,尺寸10 x 10 cm,25片。
聯結
替代:12668-5; 12668