Key Documents
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
同義詞:
Tungsten
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
W
CAS號碼:
分子量::
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
酶委員會索引編號:
231-143-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
3370 °C
體積密度
4000 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials