重要文件
1.10582
Millipore
GranuCult® 初级氯化钠蛋白胨培养基(缓冲)
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, suitable for pharmaceutical
同義詞:
缓冲氯化钠蛋白胨培养基, 缓冲氯化钠蛋白胨溶液, 蛋白NaCl-胨缓冲溶液, 蛋白NaCl-胨缓冲肉汤
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
JP
USP
according to EP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
protect from light (Keep dry and tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
light brown
pH值
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
16.1 g/L
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
aerobic bacteria
一般說明
GranuCult® 特级 氯化钠蛋白胨肉汤(缓冲)是含有磷酸盐缓冲液、氯化钠和蛋白胨的组合,可提高敏感微生物的活力和渗透稳定性,并具有稳定的 pH 值。低蛋白胨含量提供了维持生物体生存所需的必需营养,但不允许更挑剔的微生物显着生长。根据 EP、USP 和 JP,可在该培养基中添加表面活性成分或抗菌剂灭活剂。
應用
GranuCult® 特级 氯化钠蛋白胨肉汤(缓冲)适用于溶解、悬浮和稀释药物和其他材料的测试样品以及测试菌株。
特點和優勢
  • GranuCult® 提供优质的颗粒状培养基。
  • 由于可降低吸入粉尘和有毒物质的风险,更安全和可持续,从而创造了更安全的工作环境。
  • 具有良好的可湿性、溶解性和自由流动性。
  • 方便使用,即使在温暖和潮湿环境下也能将组分分离和结块的情况降至最低。
  • 批次间重复性高
  • 保质期长达五年
  • 测试菌株数超过所有监管要求
  • 造粒技术允许培养基内添加多种补充剂,无需再额外添加
分析報告
外观(透明度):透明
外观(颜色):淡黄色至黄色
pH 值(25 °C):6.8 - 7.2
典型成分(g/L):磷酸二氢钾 3.6;磷酸氢二钠二水合物 7.2;氯化钠 4.3;肉蛋白胨 1.0 1.0。
根据最新版本的 DIN EN ISO 11133 以及 EP、USP 和 JP 进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(大肠杆菌 ATCC 8739(WDCM 00012)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠杆菌ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 100
菌落计数(大肠杆菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
菌落计数(大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):
菌落计数(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)):
回收率(大肠杆菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):70 - 130 %
回收率(大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):70 - 130 %
回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 6538(WDCM 00032)):70 - 130 %
回收率(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM00034)):70 - 130 %
孵育:45 分钟,室温,有氧。
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂(有氧,35 - 37 °C 下 24 小时)。
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
其他說明
  • 请勿使用结块或褪色的培养基。
  • 制备好的培养基为澄清,微黄至黄色的。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.