推薦產品
產品名稱
0.1mol 硫酸锌浓缩液, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
2.2 (20 °C in H2O)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
應用
- 采用表面改性的钨磷酸铁磁性纳米催化剂来提高光催化染料的降解。: 本文介绍了一种表面改性的钨磷酸铁磁性纳米催化剂的开发和应用,该技术可用于提高染料的光催化降解。该研究重点关注了催化剂在环境修复和废水处理方面的高效率和潜力(Kaplaner et al., 2024)。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3