文件
1.09982
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
同義詞:
Sulfuric acid solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2SO4
CAS號碼:
分子量::
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
硫酸 溶液, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.005 M
技術
titration: suitable
pH值
1.1 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Concentration after dilution to 1l: c(H₂SO₄)= 0.005 mol/l
Amount-of-substance concentration: c(H₂SO₄) = 0.005000 mol/l
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1