agency
according to DIN 19266
產品線
Titrisol®
pH值
12 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Titrisol®参考缓冲液浓缩液[磷酸盐/氢氧化钠;pH=12.00±0.05 (20 °C)]在经ISO/IEC 17025认可的实验室中采用组合玻璃电极和5点校准法根据DIN 19268的规定对照基于DIN 19266的认证一级标准参考物质进行分析。
Titrisol®浓缩缓冲物质结合易用性和最高精确性,适用于pH仪器的常规校准和监测。要制备现成pH缓冲溶液,只需稀释Titrisol®缓冲液浓缩液即可。
Titrisol®浓缩缓冲物质结合易用性和最高精确性,适用于pH仪器的常规校准和监测。要制备现成pH缓冲溶液,只需稀释Titrisol®缓冲液浓缩液即可。
應用
- Identification of variety-specific metabolites of basil by high performance thin layer chromatography-assisted metabolic profiling techniques: This study identified specific metabolites in different basil varieties using high-performance thin-layer chromatography, employing silica gel 60 H as the stationary phase. The technique allowed detailed metabolic profiling, aiding in the differentiation of basil varieties (Wulandari et al., 2023).
特點和優勢
- 追溯至NIST和PTB的一级标准参考物质
- 分析标准等级
- 不确定性数据和可追溯性记录于详尽、针对特定批准的分析证书中。
分析報告
pH值(20 °C):12.00 +/- 0.05
根据DIN 19266,使用标准缓冲液制备用参比物质进行多点校准(根据DIN 19268)后,用组合玻璃电极稀释至500 ml后测量。
根据DIN 19266,使用标准缓冲液制备用参比物质进行多点校准(根据DIN 19268)后,用组合玻璃电极稀释至500 ml后测量。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
標準
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1