蒸汽壓力
<0.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
>204 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
密度
0.757 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup