重要文件
1.09410
Supelco
ICP Multi element standard solution XXIII
for mass calibration Certipur®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.017 g/m3 at 20 °C
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Ba (barium): 0.5 - 2.0 ng/ml
B (boron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (iron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (potassium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (sodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uranium): 0.5 - 2.0 ng/ml
y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1