文件
1.07559
Supelco
Extran® AP 21
greener alternative
liquid, acidic, concentrate (contains phosphoric acid)
同義詞:
TM=["EXTRAN"] AP 21 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 21 detergent
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
53.0-57.0% (acidimetric)
pH值
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
密度
1.37 g/cm3 at 20 °C
環保替代類別
儲存溫度
no temp limit
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本产品具有生物可降解活性成分,对环境友好。点击此处以获取更多信息。
该产品与EX1003相同,具有相同的质量和质量标准。一些包装尺寸已变更,以提供全球统一的产品。
聯結
替代:EX1003-4
分析報告
含量测定(酸量滴定法):53.0 - 57.0 %
法律資訊
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1