重要文件
1.07281
Supelco
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
等級
for inorganic trace analysis
pH值
3.7 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2