Key Documents
1.07041
Supelco
二乙胺
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Diethylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2NH
CAS號碼:
分子量::
73.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
ACS reagent
儲存溫度
20-25°C
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup