文件
1.07033
Supelco
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6
CAS號碼:
分子量::
78.11
Beilstein:
969212
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
等級
ACS reagent
蒸汽密度
2.77 (vs air)
蒸汽壓力
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
1043 °F
expl. lim.
8 %
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F
閃點(°C)
-11 °C