重要文件
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
同義詞:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Na2O4S2
CAS號碼:
分子量::
174.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-890-0
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥85.0% (iodometric)
形狀
powder
自燃溫度
>200 °C
效力
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
轉變溫度
flash point >100 °C
溶解度
250 g/L (slow decomposition)
密度
2.5 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1250 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
正離子痕跡
Fe: ≤0.002%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
聯結
Replaces: SX0530; SX0530-1
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C