文件
1.04440
Supelco
高岭土
powder
同義詞:
高岭土
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
11111803
酶委員會索引編號:
310-194-1
NACRES:
NB.51
品質等級
雜質
≤0.001% Pb (Lead)
≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
損耗
≤15.0% loss on ignition, 600°C
pH值
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
密度
2.6 g/cm3 at 20 °C
體積密度
470 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI 密鑰
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
聯結
替代:KX0006-1
分析報告
鉴别:通过测试
溶于盐酸的物质: ≤ 2.0 %
物质外观(颜色):通过测试
物质外观(性状):通过测试
碳酸盐:通过测试
铁:通过测试
Pb(铅): ≤ 0.001 %
灼烧失重(600 °C): ≤ 15.0 %