文件
1.04013
Supelco
Furfural
GR for analysis ACS
同義詞:
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4O2
CAS號碼:
分子量::
96.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
202-627-7
等級
ACS reagent
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
315 °C
效力
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-19.3 % (v/v)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
轉變溫度
flash point 60 °C
溶解度
83 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI 密鑰
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
58 °C - closed cup