文件
1.03121
Supelco
N,N-二乙基-1,4-苯二硫酸铵
GR for analysis
同義詞:
N,N-二乙基-1,4-苯二硫酸铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18N2O4S
CAS號碼:
分子量::
262.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
228-500-6
NACRES:
NA.05
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
540 °C
效力
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
溶解度
500 g/L
體積密度
580 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定: ≥ 99.5 %
鉴别(红外光谱):通过测试
pH值(5 %;水):2.0 - 2.2
重金属(以 Pb 计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
硫酸灰(600 °C): ≤ 0.05 %
水(基于卡尔费休法测定): ≤ 0.5 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3