重要文件
1.03059
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
GR for analysis (reagent for silver)
同義詞:
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H12N2OS2
CAS號碼:
分子量::
264.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
208-625-2
NACRES:
NA.05
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
solid
mp
275-280 °C (decomposes)
體積密度
225 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7-
InChI 密鑰
JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
分析報告
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Substance insoluble in Aceton: passes test
Suitability for silver determination: passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3