重要文件
1.01810
Supelco
电导水(标称0 mS/cm)
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
同義詞:
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2O
CAS號碼:
分子量::
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
标准品的电导率标称值是由默克通过认证的pH 值和电解质电导率校准实验室测定。
该产品可直接追溯到德国物理技术联邦(PTB)相应的主要参考物质。
應用
作为对照样品用于测定水性电解质溶液的电导率。
分析報告
电导率(25 °C):0 - 0.002 mS/cm
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany