Key Documents
1.01701
Millipore
N⁶-Benzyladenine
≥99.0% (HPLC)
同義詞:
N⁶-Benzyladenine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H11N5
CAS號碼:
分子量::
225.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
214-927-5
化驗
≥99.0% (HPLC)
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI 密鑰
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for biochemistry
分析報告
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum (buffer pH 2.0): 271 - 278 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0005 %; buffer pH 2.0): 830 - 870