文件
1.01518
Supelco
Nitric acid
60%, Ultrapur
同義詞:
硝酸 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HNO3
CAS號碼:
分子量::
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
硝酸,60%, Ultrapur
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
化驗
60%
形狀
liquid
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
密度
1.37 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.