文件
1.00729
Supelco
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
同義詞:
硫酸 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2SO4
CAS號碼:
分子量::
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
90-91%硫磺酸, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
品質等級
化驗
90.0-91.0% (acidimetric)
形狀
liquid
雜質
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
密度
1.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
分析報告
含量测定(酸量滴定):90.0 - 91.0 %
密度(20 °C):1.815 -1.821 g/ml
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.2 ppm
油性和脂肪性物质的测试:通过测试
有效期:见产品标签
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1