文件
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
同義詞:
Molybdic acid about 85% MoO3
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
231-970-5
NACRES:
NA.21
product name
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥85% (precipitation titration)
形狀
solid
效力
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
300 °C
溶解度
water: insoluble at 20 °C
密度
3.1 g/cm3
體積密度
980 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
Fe: ≤0.005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
一般說明
(containing ammonium molybdate) EMPLURA®
分析報告
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3