重要文件
09-822
Sigma-Aldrich
抗 KLF5(Krüppel 样因子 5)抗体
serum, from rabbit
同義詞:
BTE-binding protein 2, Basic transcription element-binding protein 2, Colon krueppel-like factor, GC box binding protein 2, GC-box-binding protein 2, Intestinal-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 5, Kruppel-like factor 5 (intestinal), Tra
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
技術
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KLF5(688)
一般說明
Krüppel样因子(KLFs)是含锌指的转录因子,在细胞生长,增殖,分化和胚胎发生中具有调节功能。KLF5(也称为BTEB2和IKLF)对于小鼠胚胎发育至关重要。KLF5在心血管重塑过程中激活许多基因,包括PDGFA/B,Egr-1,PAI-1,iNOS和VEGF受体,使KLF成为心血管疾病的潜在治疗靶标。KLF5还在血管生成和几种肿瘤类型的发展中起作用,包括乳腺癌,前列腺癌,膀胱癌,结肠癌,食道癌和皮肤癌。KLF5与其他KLF家族成员密切相关。然而,尽管与相似的(如果不是相同的)顺式作用DNA序列结合,但KLF5和KLF4对基因转录的调节表现出相反的作用。此外,在许多情况下,KLF4和5对细胞增殖具有相反的作用。虽然KLF4是细胞生长的抑制剂,但KLF5刺激增殖。
特異性
该抗体在N端识别Krüppel样因子5。
免疫原
对应于N末端小鼠Krüppel样因子5的重组蛋白。
表位:N端
應用
抗KLF5(Krüppel样因子5)抗体是用于检测KLF5(Krüppel样因子5,也称为Krüppel样因子5)的兔多克隆抗体,&已在WB中进行了验证。
染色质免疫沉淀分析(ChIP):
代表性批次已被独立实验室用于ChIP。(Ng Huck Hui,新加坡基因组研究所)
研究子类别
转录因子
多能 & 早期分化
研究类别
表观遗传学 & 核功能
表观遗传学 & 核功能
品質
通过蛋白质印迹在小鼠胚胎干细胞染色质提取物中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液在10 µg小鼠胚胎干细胞染色质提取物上检测到Krüppel样因子5。
標靶描述
观测值〜55 kDa。 在〜30 kDa处观察到一个未表征的条带
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
小鼠胚胎干细胞染色质提取物
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chengli Dou et al.
Journal of molecular cell biology, 15(7) (2023-08-03)
The effective proliferation and differentiation of trophoblast stem cells (TSCs) is indispensable for the development of the placenta, which is the key to maintaining normal fetal growth during pregnancy. Kruppel-like factor 5 (Klf5) is implicated in the activation of pluripotency
Zhenyu Yang et al.
Oncogene, 43(23), 1779-1795 (2024-04-23)
Transcription factors (TFs) engage in various cellular essential processes including differentiation, growth and migration. However, the master TF involved in distant metastasis of nasopharyngeal carcinoma (NPC) remains largely unclear. Here we show that KLF5 regulates actin remodeling to enhance NPC
Dong Han et al.
Science advances, 8(7), eabe4375-eabe4375 (2022-02-17)
Oct4 collaborates primarily with other transcriptional factors or coregulators to maintain pluripotency. However, how Oct4 exerts its function is still unclear. Here, we show that the Oct4 linker interface mediates competing yet balanced Oct4 protein interactions that are crucial for