Merck
全部照片(4)
文件
09-038-I
Sigma-Aldrich
抗-SOX17
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Transcription factor SOX-17
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Sox17(20671)
一般說明
转录因子SOX-17(UniProt:Q61473;也称为SOX-17)由鼠物种Sox-17基因(基因ID:20671)编码。Sox17蛋白是SOX(SRY相关HMG-box)转录因子家族的成员,参与调节胚胎发育和确定细胞去向。它与序列5′-AACAAT-3或5′-AACAAAG-3′结合,并通过WNT3A调节转录调控。据报道,Sox17在Notch系统的上游和经典Wnt系统的下游起作用,并充当经典Wnt和Notch信号系统之间的链接。它参与调节细胞的形成,这些细胞继续发育成内胚层组织,例如胰腺和肝细胞。SOX17是人类原始生殖细胞(hPGSc)去向的关键调节因子,被认为是最早的标记之一。它也被证明是调节少突胶质祖细胞,维持胎儿造血干细胞和介导心肌细胞形成的转录因子。SOX17在胚胎发育的早期阶段在动脉内皮细胞中选择性表达,并在出生后和成年后保持相同的分布。小鼠胚胎内皮细胞中SOX17的失活导致缺乏动脉分化和血管重塑,从而导致子宫内胚胎死亡。(参考文献:Corada, M., et al. (2013).Nat. Communications 4, 2609; Niakan, KK et al. (2010).Gene Dev.24(3): 312-326)。
特異性
该多克隆抗体可检测人、小鼠和大鼠细胞中的Sox17。它靶向的是一个在N末端区域含有17个氨基酸的表位。
免疫原
KLH缀合的线性肽,对应鼠Sox17的N端区域的17个氨基酸。
應用
抗SOX17(目录号09-038-I-25UG)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向转录因子SOX-17,并已在蛋白质印迹,免疫荧光和免疫组织化学(石蜡)中进行了测试。
抗SOX17(目录号09-038-I)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向转录因子SOX-17,并已在免疫组织化学(石蜡),免疫荧光和蛋白质印迹法中进行了测试。
研究类别
神经科学
蛋白印迹分析:2 µg/mL代表批次在10 µg人脊髓组织裂解液中检测到SOX17。
免疫荧光分析:代表性批次的1:150-300稀释液在人睾丸和大鼠结肠组织中检测到SOX17。
免疫组织化学分析:代表性批次的1:50-250稀释液在人前列腺,小鼠胃和大鼠子宫组织中检测到SOX17。
蛋白印迹分析:2 µg/mL代表批次在10 µg人脊髓组织裂解液中检测到SOX17。
免疫荧光分析:代表性批次的1:150-300稀释液在人睾丸和大鼠结肠组织中检测到SOX17。
免疫组化分析:代表性批次的1:50-250稀释液在人前列腺,小鼠胃和大鼠子宫组织中检测到SOX17。
品質
通过蛋白质印迹对H9人干细胞进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体在10 µgH9人干细胞中检测到SOX17。
標靶描述
观察值为〜40 kDa;计算值为44.65 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
聯結
替代:09-038
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lu Wang et al.
OncoTargets and therapy, 14, 3383-3394 (2021-06-04)
SRY-box containing gene 17 (SOX17) was reported to be a candidate tumor suppressor gene in multiple tumors. Little is known about its role in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC). This study aims to identify the epigenetic regulation and tumor-suppressive function
Edina Pandur et al.
International journal of molecular sciences, 24(9) (2023-05-13)
Fractalkine (CX3CL1/FKN) is a unique chemokine belonging to the CX3C chemokine subclass. FKN exists in two forms: a membrane-bound form expressed by both endometrium cells and trophoblasts thought to be implicated in maternal-fetal interaction and a soluble form expressed by