重要文件
07-1520
Sigma-Aldrich
磷酸化Grb10(Ser501/Ser503)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, horse, pig
物種活性(以同源性預測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer501/pSer503)
基因資訊
human ... GRB10(2887)
一般說明
生长因子受体结合蛋白10(Grb10)属于结构相关的多结构域接头蛋白小家族,这些接头蛋白参与多种功能,包括细胞生长、代谢、凋亡和细胞迁移。Grb10在哺乳动物组织中广泛但不均匀地表达,已知存在多种Grb10同工型。它以背景依赖性方式结合并正向或负向介导来自多种活化受体酪氨酸激酶的信号,包括胰岛素(INSR)和胰岛素样生长因子(IGF1R和IGF2R)受体,以及各种生长因子受体和胞内分子。一项研究证明,mTORC1介导的Grb10磷酸化在体内导致HEK 293T细胞中磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)和胞外信号调控的丝裂原活化蛋白激酶(ERK-MAPK)通路反馈抑制。但是,Grb10接头蛋白功能的许多方面仍不清楚。仍需进一步研究来阐明和验证GRB10与各种细胞靶标的相互作用和影响。
特異性
其他同源性: 大鼠(91%序列同源性)。
该抗体可识别在Ser501/Ser503处磷酸化的Grb10。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于在Ser501/Ser503处磷酸化的人Grb10。
表位:磷酸化Ser501/Ser503。
應用
研究子类别
葡萄糖/糖原代谢
研究类别
代谢
磷酸化Grb10(Ser501/Ser503)抗体可检测磷酸化Grb1(Ser501/Ser503)水平 & 已发表 & 经验证可用于WB。
品質
已通过蛋白质印迹在二氯乙酸未处理和已处理的NIH/3T3细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg未经处理和经胰岛素处理的小鼠胚胎成纤维细胞裂解液中检测到Grb10。
標靶描述
观测分子量〜66 kDa。在某些裂解液中检测到未表征的条带。UniProt描述了通过选择性剪接产生的4种同工型:62.026 kDa的同工型1,60.848 kDa的同工型2,67.231 kDa的同工型3,66.487 kDa的同工型 4
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
未经处理和经胰岛素处理的小鼠胚胎成纤维细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Agus Suryawan et al.
The Journal of nutrition, 148(6), 825-833 (2018-05-26)
Feeding stimulates protein synthesis in skeletal muscle of neonates and this response is regulated through activation of mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1). The identity of signaling components that regulate mTORC1 activation in neonatal muscle has not been fully
Phosphoproteomic analysis identifies Grb10 as an mTORC1 substrate that negatively regulates insulin signaling.
Yu, Y; Yoon, SO; Poulogiannis, G; Yang, Q; Ma, XM; Villen, J; Kubica, N; Hoffman et al.
Science (New York, N.Y.) null