文件
05-936
Sigma-Aldrich
抗-ORC2抗体(克隆3G6)
clone 3G6, Upstate®, from rat
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3G6, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ORC2(4999)
一般說明
DNA复制起始识别复合物
特異性
ORC2
免疫原
全长人起始识别复合物2(ORC2) 克隆3G6
應用
使用经验证可用于 IP & WB的抗-ORC2抗体(克隆3G6,大鼠单克隆抗体)检测ORC22。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过免疫印迹进行常规评估。
標靶描述
65-70kDa
外觀
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自运送之日起在-20°C下保存2年
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。添加 等体积Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物并 煮沸5分钟以还原制剂。在小型凝胶每个泳道上样20 μg 经还原的提取物。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Genome-wide mapping of human DNA-replication origins: levels of transcription at ORC1 sites regulate origin selection and replication timing.
Dellino, GI; Cittaro, D; Piccioni, R; Luzi, L; Banfi, S; Segalla, S; Cesaroni et al.
Genome Research null
Michael S Y Huen et al.
Cell, 131(5), 901-914 (2007-11-16)
DNA-damage signaling utilizes a multitude of posttranslational modifiers as molecular switches to regulate cell-cycle checkpoints, DNA repair, cellular senescence, and apoptosis. Here we show that RNF8, a FHA/RING domain-containing protein, plays a critical role in the early DNA-damage response. We