無性繁殖
23A8, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2b
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RAC1(5879)
一般說明
Rac1是RhoGTPase亚家族(Rac1-Rac4)的成员,该亚家族可将来自G偶联蛋白受体(GPCR)、整联蛋白和生长因子受体的细胞外信号转导至调节多种信号通路的效应分子。尽管Rac1支持MAP激酶途径的激活和基因激活,但它’最重要的功能还包括对细胞骨架结构的调节。Rac与Rho(应力纤维的调节子)和Cdc42(丝状伪足的调节子)一起,可调节粘着斑(FA)复合物的形成。膜皱纹和片状脂溢有助于实现与细胞附着和运动有关的重要细胞功能。
特異性
识别Rac1;强烈的Rac1偏好性,略微的Rac2交叉反应性。
免疫原
包含全长人Rac的重组蛋白
應用
此抗Rac1抗体的23A8克隆已被引用40多次,并已经过验证可用于免疫组织化学(IHC)、免疫沉淀(IP)和蛋白质印迹(WB),以检测Rac1蛋白。
研究子类别
细胞骨架信号转导
G蛋白
细胞骨架信号转导
G蛋白
研究类别
信号传导
信号传导
品質
已通过免疫印迹对大鼠脑微粒体蛋白的制剂进行常规评估
標靶描述
21kda
外觀
在蛋白G中纯化的免疫球蛋白,在添加30%甘油之前溶于0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15M NaCl、0.05%叠氮化钠中。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
免疫印迹/免疫沉淀:大鼠脑微粒体蛋白制剂
免疫组织化学:大鼠脑切片
免疫印迹/免疫沉淀:大鼠脑微粒体蛋白制剂
免疫组织化学:大鼠脑切片
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(41), 12982-12993 (2009-10-16)
Estrogen, in addition to its genomic effects in brain, causes rapid and reversible changes to synaptic operations. We report here that these acute actions are due to selective activation of an actin-signaling cascade normally used in the production of long-term
3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors attenuate beta-amyloid-induced microglial inflammatory responses.
The Journal of Neuroscience null
Expression of NADPH oxidase in rabbit corneal epithelial and stromal cells in culture.
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
The Journal of biological chemistry, 276(49), 45856-45861 (2001-10-05)
Rac1 has been shown to activate a NADPH oxidase complex producing superoxide anions in a variety of mammalian cell types. We evaluated the impact of Rac1-induced reactive oxygen species production on the turnover of Rac1 itself in human aortic endothelial
Vav1/Rac-dependent actin cytoskeleton reorganization is required for lipid raft clustering in T cells.
The Journal of cell biology, 155, 331-338 (2001)