化驗
≥96% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
5% acetic acid: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C63H98N18O13S/c1-37(2)33-45(57(89)74-41(53(68)85)27-32-95-3)73-52(84)36-72-54(86)46(34-38-15-6-4-7-16-38)78-58(90)47(35-39-17-8-5-9-18-39)79-56(88)42(23-25-50(66)82)75-55(87)43(24-26-51(67)83)76-59(91)49-22-14-31-81(49)62(94)44(20-10-11-28-64)77-60(92)48-21-13-30-80(48)61(93)40(65)19-12-29-71-63(69)70/h4-9,15-18,37,40-49H,10-14,19-36,64-65H2,1-3H3,(H2,66,82)(H2,67,83)(H2,68,85)(H,72,86)(H,73,84)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,90)(H,79,88)(H4,69,70,71)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-/m0/s1
InChI 密鑰
ADNPLDHMAVUMIW-CUZNLEPHSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
物质P受体
包裝
警告
序列
外觀
重構
其他說明
Chiwakata, C.B., et al. 1996.Infect.Immun.64, 5106.
Tanabe, T., et al. 1996.Eur. J. Pharmacol.299, 187.
Heath, M.J., et al. 1994.J. Neurophysiol.72, 1192.
Zhu, J., et al. 1994.Eur. J. Pharmacol.268, 279.
Garland, A.M., et al. 1993.Soc.Neurosci. 19, Abstract 104.6.
Wei, J.Y., et al. 1993.Soc.Neurosci. 19, Abstract 136.14.
水污染物質分類(WGK)
WGK 1