Merck
全部照片(3)
重要文件
04-792
Sigma-Aldrich
抗磷酸CENP-A(Ser7)抗体,克隆NL41,兔单克隆
culture supernatant, clone NL41, Upstate®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
NL41, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer7)
基因資訊
human ... CENPA(1058)
相關類別
一般說明
CENP-A 是仅在着丝粒处发现的组蛋白 H3 的变体形式。 在有丝分裂期间,它在丝氨酸 7 处被磷酸化。
着丝粒蛋白 A(CENP-A)是一种 17 kDa 着丝粒特异性组蛋白变体,与组蛋白 H3 的 C 端具有 62% 的氨基酸同源性。它位于着丝粒中,在着丝粒特异性染色质的形成中起着关键作用。敲除组蛋白 H3 的 CENP-A 结合域的研究表明,CENP-A 可能是将 α-卫星 DNA 包装到初级染色结构中的组蛋白 H3 的替代品。CENP-A 是着丝粒的特异性核小体的形成所必需的,这暗示着 CENP-A 是着丝粒特异性的表观遗传标记。
特異性
CENP-A 在丝氨酸 7 上被磷酸化
其他未经测试。
免疫原
含有 RRpSRK 序列的肽,其中 pS 是对应于人 CENP-A 氨基酸 7 的磷酸丝氨酸(着丝粒蛋白 A)
應用
抗磷酸 CENP-A(Ser7)抗体,克隆 NL41 是用于检测磷酸 CENP-A(Ser7)的高质量兔单克隆抗体,&已在 Mplex、WB、ICC 中进行了验证。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹法对从秋水仙酰胺阻滞的 HeLa 细胞中酸提取的蛋白质进行了常规评估(目录号 17-306)
標靶描述
〜17kDa
聯結
替代:05-792
外觀
0.05% 叠氮化钠中的培养上清液
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C 条件下可稳定保存 1 年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
从秋水仙酰胺阻滞的 HeLa 细胞中酸提取的蛋白质
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anna P Baron et al.
eLife, 5 (2016-02-18)
The kinase Bub1 functions in the spindle assembly checkpoint (SAC) and in chromosome congression, but the role of its catalytic activity remains controversial. Here, we use two novel Bub1 inhibitors, BAY-320 and BAY-524, to demonstrate potent Bub1 kinase inhibition both
Grzegorz Dobrynin et al.
Journal of cell science, 124(Pt 9), 1571-1580 (2011-04-14)
During exit from mitosis in Xenopus laevis egg extracts, the AAA+ ATPase Cdc48/p97 (also known as VCP in vertebrates) and its adapter Ufd1-Npl4 remove the kinase Aurora B from chromatin to allow nucleus formation. Here, we show that in HeLa
Aisling O'Connor et al.
Biology open, 5(1), 11-19 (2015-12-20)
During mitotic arrest induced by microtubule targeting drugs, the weakening of the spindle assembly checkpoint (SAC) allows cells to progress through the cell cycle without chromosome segregation occurring. PLK1 kinase plays a major role in mitosis and emerging evidence indicates
Asha Recino et al.
The Biochemical journal, 430(2), 207-213 (2010-07-16)
RASSF7, a member of the N-terminal Ras association domain family, has increased expression in various cancers and, on the basis of our previous work in Xenopus embryos, may be a regulator of mitosis. In the present study, we address, for
Anna De Antoni et al.
The Journal of cell biology, 199(2), 269-284 (2012-10-17)
By phosphorylating Thr3 of histone H3, Haspin promotes centromeric recruitment of the chromosome passenger complex (CPC) during mitosis. Aurora B kinase, a CPC subunit, sustains chromosome bi-orientation and the spindle assembly checkpoint (SAC). Here, we characterize the small molecule 5-iodotubercidin