重要文件
MAT428344875
Matrix Scientific
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.72
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c1-14-6-8-15(9-7-14)11-4-2-10(3-5-11)12(13)16/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI 密鑰
QUHFMFPTVRJESL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/114309.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/114309.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)