重要文件
MAT424017027
Matrix Scientific
3-Carboethoxy-4'-methoxybenzophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
284.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
58-60
Iupac Name
ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)14-6-4-5-13(11-14)16(18)12-7-9-15(20-2)10-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNRVAIGEOBVDFG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103351.html
Melting Point
58-60
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103351.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)