重要文件
MAT333120342
Matrix Scientific
(3,5-Dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)-acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
272.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3,5-dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12O5/c1-7-6-19-12-5-13-10(3-9(7)12)8(2)11(4-14(16)17)15(18)20-13/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
GZTDMFIUPUXXTH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/065167.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/065167.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)