重要文件
MAT333117209
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-3-14-9-7(10(11)12)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
QNWBKBUDIBNWER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/062029.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/062029.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)