跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

MAT311774438

Matrix Scientific

2-Cyano-3,3-bis-methylsulfanyl-acrylic acidmethyl ester

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
203.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務

Iupac Name

methyl 2-cyano-3,3-bis(methylsulfanyl)acrylate

Inchi Code

1S/C7H9NO2S2/c1-10-6(9)5(4-8)7(11-2)12-3/h1-3H3

InChI 密鑰

SJDBEROAEMAOJW-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

Ambient

Purity

95%

Country of Origin

US

Product Link

https://www.matrixscientific.com/058937.html

象形圖

MSDS

https://www.matrixscientific.com/058937.html


從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務