重要文件
MAT245151935
Matrix Scientific
(3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzyl)formamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzylformamide
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-3-4-10-5-9(7-13-8-14)6-11(16-2)12(10)15/h3,5-6,8,15H,1,4,7H2,2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
RPDAGHKJDYNWMP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048756.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048756.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)