文件
MAT196009422
Matrix Scientific
2-[(3-Methylbutyl)thio]benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.32
MDL號碼:
Iupac Name
2-(isopentylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2S/c1-9(2)7-8-15-11-6-4-3-5-10(11)12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
UACLGFBCPUCMFP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040420.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040420.html