重要文件
MAT196003996
Matrix Scientific
4-[(3-Methyl-2-butenyl)oxy]piperidinehydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.73
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c1-9(2)5-8-12-10-3-6-11-7-4-10;/h5,10-11H,3-4,6-8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
KIBCXPPXETZWLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023249.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023249.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)