重要文件
MAT161068914
Matrix Scientific
2-Ethylhexanohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-ethylhexanohydrazide
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-3-5-6-7(4-2)8(11)10-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WOTFFLFEMKUWOF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029902.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029902.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)