文件
MAT161068635
Matrix Scientific
4-[(Chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
226.66
MDL號碼:
Iupac Name
4-[(chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-12-10(15)7-2-4-8(5-3-7)13-9(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI 密鑰
VDASREDBSSNOSU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029623.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029623.html