重要文件
MAT113929865
Matrix Scientific
2-Isopropoxypropanohydrazide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-isopropoxypropanohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-4(2)10-5(3)6(9)8-7;/h4-5H,7H2,1-3H3,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
BEXYQLBEDKOJMZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023848.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023848.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)