重要文件
MAT113928482
Matrix Scientific
2-[1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
308.33
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20N2O5/c1-21-12-4-3-10(7-13(12)22-2)9-17-6-5-16-15(20)11(17)8-14(18)19/h3-4,7,11H,5-6,8-9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)
InChI 密鑰
FDEWUQADCXNEKR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023952.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023952.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)