重要文件
MAT113928291
Matrix Scientific
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butanohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
263.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenoxy)butanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)16-5-1-2-10(15)14-13/h3-4,6H,1-2,5,13H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
RDBMCLKAWBSLHK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023972.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023972.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)