重要文件
MAT113928285
Matrix Scientific
2-[2,4-Di(tert-butyl)phenoxy]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.36
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2,4-ditert-butylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-7-8-13(19-10-14(17)18)12(9-11)16(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
ZKEWJHKMOWKCFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024113.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024113.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)