重要文件
MAT113926880
Matrix Scientific
2-(2-Chloroanilino)acetohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-chloroanilino)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(13)12-10/h1-4,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
TYYIIDNUIOPYMX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023959.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023959.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)