重要文件
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
InChI 密鑰
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)